Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Ammoniaca
Descrizione
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note:
Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fiale colorimetriche |
| Componenti misurati | Ammoniaca |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Tipo | Gas Detection Tube |
| Intervallo di umidità | Inferiore a 20 mg/l |
| Intervallo di misurazione | Da 2 a 30 |
| N. di corse | 5 |
| Quantità | 10 |
| Tempo di risposta | 1 min. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 50°F to 122°F |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- AMMONIA 2/A
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonia