Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Ammoniaca
Codice prodotto. 15132323
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0.5 to 10%
5 to 100
Da 0.25 a 3
Da 2 a 30
Da 5 a 700
Tipo di provetta:
Ammonia 0.5%/a
Ammonia 5/b
Ammoniaca 0.25/a
Ammoniaca 2/a
Ammoniaca 5/a
Intervallo di umidità:
3 to 12mg/L
Inferiore a 20 mg/l
Less than20mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Tipo di provetta Intervallo di umidità unitSize
15132323 0.5 to 10% Ammonia 0.5%/a 3 to 12mg/L Pezzo
10060042 Da 0.25 a 3 Ammoniaca 0.25/a Inferiore a 20 mg/l pezzi 10
10110971 5 to 100 Ammonia 5/b Less than20mg/L pezzi 10
10299941 Da 2 a 30 Ammoniaca 2/a Inferiore a 20 mg/l pezzi 10
15220578 Da 2 a 30 Ammoniaca 2/a Inferiore a 20 mg/l Pezzo
10695431 Da 5 a 700 Ammoniaca 5/a Inferiore a 20 mg/l pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15132323 Fornitore Dräger™ N. del fornitore CH31901
Detector tubes
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.
Note:
Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Descrizione Detector Tubes
Componenti misurati Ammonia
Intervallo di umidità 3 to 12mg/L
Intervallo di misurazione 0.5 to 10%
N. di corse 1+1
Quantità 10
Tempo di risposta 20 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 86°F
Temperature Range (Metric) 10°C to 30°C
Tipo di provetta Ammonia 0.5%/a