Learn More
Labconco™ Drain Hose Plug
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
Up to 18 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Drain plug fits FreeZone Freeze dryers with retractable drain hose.
- Not compatible with models created after 2005.
Specifica
Specifica
| Tipo | Stopper |
| Capacità (sistema metrico) | Up to 18 L |
| Temperature Range (Metric) | -15°C to +30°C |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.37 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 34.8 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.38 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 35 mm |