Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel Gas Washing Bottles
Codice prodotto. p-7161793
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Porosità:
1
2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11536924
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 05510113
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gas washing bottles acc. to Drechsel with filter disc
  • Acc. to DIN 12596
  • Complete with head (with filter disc)
  • Ground joint connection: NS 29/32
  • Material: DURAN™ tubing (head), borosilicate glass 3.3 (bottle)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Tipo GL 14 connections
Include DURAN™ tubing head, borosilicate glass 3.3 bottle
Porosità 1