missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DREF Antibody (PCRP-ZBED1-1E1), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08861AF488
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
DREF Monoclonal antibody specifically detects DREF in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
Specifica
| DREF | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| Ac-like transposable element, ALTEDNA replication-related element binding factor, hDREF, KIAA0785dREF homolog, Putative Ac-like transposable element, putative Ac-like transposon, TRAMPDREFBED-type zinc finger domain-containing protein 1, zinc finger BED domain-containing protein 1, zinc finger, BED-type containing 1 | |
| Recombinant full-length human DREF protein (Uniprot: O96006) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array | |
| PCRP-ZBED1-1E1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 9189 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto