Learn More
Cole-Parmer™ BH-250 Series Dry-Block Heater
Codice prodotto. 15275607
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
Digital
Digital, RS-232, 200°C
Digital, Twin Control, 100°C
N. di blocchi:
2
3
Temperature Range (Metric):
0.2 °C a 37 °C, 0.25 °C a 100 °C; 0.5 °C a 37 °C, 0.5 °C a 100 °C
200°C
Ambient +5° to 100°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15275607
Marca: Cole-Parmer™ 3662010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Choose a heater, then blocks to suit your application needs.
Una sorgente di riscaldamento sicura, asciutta, costante nel laboratorio. Le unità possono essere utilizzate per incubazione, ebollizione, inattivazione, incenerimento a umido, concentrazione del campione, analisi degli enzimi e per molti altri fini clinici e industriali.
  • Le unità coprono un intervallo di temperatura da ambiente 5°C a 100°C o 200°C (in base al modello) grazie a blocchi in lega di alluminio lavorata come mezzo di trasferimento del calore.
  • Spie indipendenti per alimentazione di rete, azione del riscaldatore e interruzione per sovratemperatura. Sul pannello posteriore è presente un interruttore ON/OFF, insieme al connettore di rete e a un doppio portafusibili.
  • Impostazione della temperatura semplice, mediante display con pulsanti. Le temperature possono essere visualizzate in °C o °F.
  • Timer per conto decrementale impostabile in intervalli di 1 minuto fino a 99ore e 59minuti.
  • In lega di alluminio verniciata e plastica di polisolfuro di fenilene (PPS), resistente ma leggera e in grado di resistere a temperature elevate, fino a 260°C.
  • Sebbene le unità si riscaldino rapidamente, l'isolamento efficiente e con sfiato garantisce che l'involucro resti sufficientemente freddo da maneggiare, anche alle massime temperature di funzionamento.
  • Ciascuna unità viene fornita con uno strumento di estrazione per rimuovere facilmente i blocchi.
Specifica
Tipo di unità di controllo Digital
Capacità Sample Tubes and Plates
No. of Places 3 inserti
Temperature Range (Metric) 0.2 °C a 37 °C, 0.25 °C a 100 °C; 0.5 °C a 37 °C, 0.5 °C a 100 °C
Tipo Riscaldatore a blocco a secco
Heat Up Time 9 min.
Include Strumento di estrazione
N. di blocchi 3
Stabilità termica A 37 °C ≤±0.1 °C; a 100 °C ≤±0.15 °C
Uniformità termica Temperatura ambiente +5 - 200 °C
Larghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 279 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Profondità (sistema imperiale) 10.2 in.
Profondità (sistema metrico) 260 mm
Peso (sistema metrico) 6 kg
Tensione 115/230 V
Wattage 450 W
Frequenza 50/60 Hz