Learn More
Techne™ Dri-Block™ Flat Bottom Plate Insert
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Techne Dri-Block Heaters
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Techne™ dri-block heaters
- Manufactured from anodised aluminum
- Blocks can be used in any combination
Specifica
Specifica
| Descrizione | Flat-Bottom |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Techne Dri-Block Heaters |
| Materiale | Alluminio anodizzato |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 95 x 150 x 50 mm |