Learn More
Drierite™, with indicator, 8 mesh
Codice prodotto. 10722934 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
2kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10722934
Marca: Thermo Scientific Acros 219090050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Drierite, CaO4S, CAS Number-7778-18-9, 7646-79-9, 5kg, 39.09%, 0.68%, CHEBI:31346, 3.25%, Blue, 01,107, 136.13, GHS Signal Word: Danger | CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbent, Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-18-9, 7646-79-9
Formula molecolare CaO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.13
Numero MDL MFCD00010912
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Drierite™
Nota nome With indicator, 8 Mesh
Colore Blue
Punto di fusione 2642°F
Forma fisica Granular
Quantità 5 kg
Fieser 01,107
Indice di Merck 15, 1708
Imballaggio Plastic Drum
Informazioni di solubilità SiO2 and insolubles: 0.58%
R2O 0.29%
IUPAC Name calcium;sulfate
Peso formulazione 136.13
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Drierite, with indicator
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt(II) chloride