Learn More
Drierite™, with indicator, 8 mesh
Codice prodotto. p-3734194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
2kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10276750
Marca: Thermo Scientific Acros 219095000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Drierite, CaO4S, CAS Number-7778-18-9, 7646-79-9, 5kg, 39.09%, 0.68%, CHEBI:31346, 3.25%, Blue, 01,107, 136.13, GHS Signal Word: Danger | CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbent, Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-18-9, 7646-79-9
Formula molecolare CaO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.13
Numero MDL MFCD00010912
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Drierite™
Nota nome With indicator, 8 Mesh
Colore Blue
Forma fisica Granular
Quantità 500 g
Fieser 01,107
Indice di Merck 15, 1708
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità SiO2 and insolubles: 0.58%
R2O 0.29%
IUPAC Name calcium sulfate
Peso formulazione 136.13