Learn More
Drierite™, without indicator, 4 mesh
Codice prodotto. p-4510049 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
Codice prodotto. 10721881
Marca: Thermo Scientific Acros 219035000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbent, Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-18-9
Formula molecolare CaO4S
Molecular Weight (g/mol) 136.13
Numero MDL MFCD00010912
InChI Key OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Drierite™
Punto di fusione 1450.0°C
Forma fisica Granular
Quantità 500 g
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
IUPAC Name calcium sulfate
Peso formulazione 136.14