Learn More
Drofenine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16414577
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Codice prodotto. 16414577
Marca: Medchem Express HYB1239
MedChemExpress Drofenine hydrochloride is a potent competitive inhibitor of BChE, and the ki values of Drofenine is calculated to be 3 uM.
Drofenine hydrochloride is a potent competitive inhibitor of BChE, and the ki values of Drofenine is calculated to be 3 uM.
Specifica
Materiale o nome chimico Drofenine hydrochloride
CAS 548-66-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H32ClNO2
Quantità 50 mg
Sinonimo Hexahydroadiphenine hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 75 mg/mL (211.91 mM) ∣H2O : ≥ 33.3 mg/mL (94.09 mM)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C(C1CCCCC1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 353.93
Peso formulazione 353.93
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.