Learn More
Buerkle™ Drop-boy Dropping Bottles
Codice prodotto. p-8001977 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10438831
Marca: Buerkle™ 03070010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Buerkle™ Drop-boy Dropping Bottles for accurate, reliable and repeatable dispensing of reagents.
  • HDPE
  • Drop dispenser and separate screw cap
  • Closure included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Include Drop dispenser and separate screw cap
Materiale HDPE
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) 24 mm
Tipo di chiusura Screw Cap