Learn More
Buerkle™ Dropper Caps
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For Buerkle™ LDPE Tall-form Bottle
- For threads Ø 18, 25 or 28 mm
- Made of LDPE
Specifica
Specifica
| Descrizione | Dropper cap |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 30 mm |
| Finitura collo | 30 mm |
| Product Type | Dropper Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 25 mm dia. Thread |