Learn More
BRAND™ Dropper Nozzle
Codice prodotto. 11718218 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 18
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11718218
Marca: BRAND™ 129232
Only null left
Add to basket
Add to basket
Closure with dropper nozzle
  • For LDPE bottles with thread
  • GL 18
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Materiale LDPE
    Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 18
    Finitura collo 29 mm