Learn More
Fisherbrand™ Dropper Vial Bulb
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
:
No. Channels: Four
Descrizione
- Red
- 12 Pack
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fisherbrand™ Dropper Vial Bulb |
| Colore | Red |
| Monouso | Reusable |
| Materiale | Silicone Rubber |
| Modello | HS20629C |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipettes, Droppers |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 52 mm |
| Vedi altri risultati |