Learn More
DWK Life Sciences Dropping Bottle, Clear, Soda-Lime Glass, Supplied with ground jointed pipette, Complete with Rubber teat
Codice prodotto. p-7189336 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11747991
Marca: DWK Life Sciences 232701708
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dropping bottle clear soda lime glass.
Dropping bottles are suitable for liquids which need to be dispensed in small amounts, especially drop by drop. Supplied with rubber teat and ground jointed dropping pipette. Replacement pipettes and rubber teats are available.
  • Clear glass pipette with standard ground joint
  • Tight closure due to standard taper ground joint
  • Natural rubber teat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage and dispensing of liquids and reagents
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 10/Pk.
Autoclavabile Non autoclavabile