Learn More
BRAND™ Amber Dropping Bottles with Pipette
Codice prodotto. p-8010057 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10324901
Marca: BRAND™ 124529
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Soda-lime glass construction. The interchangeable ground joint stopper has an integrated dropping pipette with rubber bulb.
  • Amber soda-lime glass construction
  • Includes dropping pipette and rubber bulb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Amber
Materiale Soda Lime Glass
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Materiale chiusura Rubber
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Tipo di chiusura Ground Joint Stopper with Rubber Bulb