Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping funnel, conical-shaped with glass plug
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Conical shape with NS socket and NS cone
- With solid glass plug, with screwthread retaining device
- With inscription label, without scale
- Borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Dimensione del poro | 2.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 100 mm |