Learn More
Fisherbrand™ Drosophila Bottles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Forma del fondo:
Round
Capacità (sistema imperiale):
6 oz.
Materiale:
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Wide base/narrow top design prevents fly meal from falling out when bottle is turned upside down
Drosophila bottles are available in transparent, autoclavable polypropylene and non-autoclavable polyethylene. The bottle openings are designed to accept standard paper lids, foam plugs, cotton balls and Buzz Plugs.
Round-Bottom Bottles
- Polypropylene
- Single use or autoclave for reuse
- Available in polypropylene or polyethylene
- Polypropylene provides good transparency and can be autoclaved for reuse or disposed of after single use
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma del fondo | Round |
| Capacità (sistema imperiale) | 6 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 177 mL |
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 2.36 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 60 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Straight wall design minimizes the dislodging of food, provides more efficient racking, filling and plugging |
| Altezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 103 mm |
| Vedi altri risultati |