Learn More
DRP1 (C-terminal) Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | DRP1 (C-terminal) |
|---|---|
| Concentrazione | 0.16 mg/mL |
| Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16810944
|
Proteintech
12957-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800944
|
Proteintech
12957-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Dynamin-related protein 1 (DRP1) is a member of the dynamin superfamily of GTPases. Members of this family have diverse cellular functions including vesicle scission, organelle fission, viral resistance, and intracellular trafficking (reviewed in 1). DRP1 affects mitochondrial morphology and is important in mitochondrial and peroxisomal fission in mammalian cells.Specifica
| DRP1 (C-terminal) | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| O00429, Q8K1M6 | |
| 10059, 74006 | |
| DRP1 (C-terminal) Fusion Protein Ag3644 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| DNM1L |
| 0.16 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| DLP1, DNM1L, DRP1 | |
| Dnm1l | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |