Learn More
Eppendorf™ Rotor T-60-11 with Lid
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
5810/5810R Centrifuge
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rotor T-60-11
- For Centrifuge 5810/5810 R
- Includes rotor lid
- For 1.5/2.0mL tubes
- Without adapter
Specifica
Specifica
| Tipo | Rotor T-60-11 with Lid |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 5810/5810R Centrifuge |
| Include | Lid |