Learn More
Robin™ Drum Tube
Click to view available options
Dimensioni provetta:
17.5 mm dia.
25 mm dia.
31.5 mm dia.
N. di posizioni:
18
30
60
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità | Tubes |
| Dimensioni provetta | 17.5 mm dia. |
| Product Type | Drum Tube |
| N. di posizioni | 60 |