Learn More
Drummond™ Microcap™ Disposable Micropipets
Codice prodotto. p-313770 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
Lunghezza (sistema metrico):
32 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11888661
Marca: Drummond™ 0795005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fast, safe, clean, and accurate way to transfer liquids in micro quantities
  • Precision-bore glass capillary tubes
  • Disposable microcaps
  • With spotting holder and bulb dispenser
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.0039 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.021 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.09 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.53 mm
Materiale Glass
Da utilizzare con (applicazione) For handling dangerous materials, fast, safe, clean and accurate way to transfer liquids in micro quantities
Include Spotting holder and bulb dispenser
Lunghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Volume (sistema metrico) 0.5 μL
Lunghezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Micropipet