Learn More
IKA™ Dry Block Heater 2
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tensione:
220/240 V, 115/100 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Temperature Range (Metric) | Ambient to 120°C |
| Tipo | Bagno secco/blocco |
| N. di blocchi | 2 |
| Temporizzatore | Yes |
| Larghezza (sistema metrico) | 151 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 73 mm |
| Requisiti elettrici | 220/240 V, 115/100 V, 50/60 Hz |
| Tensione | 220/240 V, 115/100 V |
| Wattage | 250 W |
| Frequenza | 50/60 Hz |