Learn More
Grant Instruments™ Dry Block Heater/Cooler
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11441018
Click to view available options
Capacità:
Holds up to 32 microtubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11441018
Marca: Grant Instruments™ PCH1 12V
Maintains the set temperature on the aluminum block with special sockets for tubes. Grant Instruments™ Dry Block Heater/Cooler works best within temperatures ranging from -10 to 100°C.
For use with laboratory applications requiring cooling and heating in microtubes within the temperature setting.
  • Switches easily between cooling and heating modes
  • Advantageous when working with the microquantities of reagents used in microtubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità Holds up to 32 microtubes
Temperature Range (Metric) -10°C to +100°C
Tipo Dry Bath Block
Stabilità termica ±0.1°C
Uniformità termica ±0.5°C
Temporizzatore 1 min. to 96 hr.
Warranty 2 Years
Dimensioni (L x P x A) 260 x 240 x 165 mm
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Peso (sistema metrico) 3.6 kg
Tensione 120/230 V
Frequenza 50/60 Hz