Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Camera di essiccazione impilabile piccola Dry-Keeper con spurgo dei gas
Codice prodotto. 11342104
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
0.1 piedi cubi
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11342104 0.1 piedi cubi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11342104 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore H420530002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00€
    434.21€ / pezzi 1
    Risparmia 54.79€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
L'unità di conservazione a secco salvaspazio può avere un'altezza di 5 unità impilate per il massimo utilizzo dello spazio sul banco.
  • Lo sportello estraibile scivola fuori dallo scomparto sotto l'armadio
  • Le porte per gas montate posteriormente sono rastremate per accettare tubi con diametro interno compreso tra 0.25 e 0.375 pollici
  • Volume interno: 0.1 piedi cubi
  • Le porte per gas possono essere chiuse per l'uso con cartucce per essiccatore standard, 10555044, 11317194, 11867913
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Trasparente
Stile dell'armadietto Verticale
Materiale Polistirene
Product Type Gas-Purge Desiccators
Door Style Tirare verso il basso
Volume (sistema imperiale) 0.1 piedi cubi
Lunghezza (sistema imperiale) 8.25 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10.62 in
Larghezza (sistema metrico) 27 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.75 pollici
Altezza (sistema metrico) 17 cm