Learn More
Bel Art™ Camere di essiccazione impilabili Dry-Keeper™
Codice prodotto. 11362090
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
13 contenitori
6 contenitori
Lunghezza (sistema metrico):
22.3 cm
25.4 cm
Larghezza (sistema metrico):
20 cm
25.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
11362090 6 contenitori 22.3 cm 20 cm Pezzo
11347200 13 contenitori 25.4 cm 25.4 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362090 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore H420530000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Camere di essiccazione impilabili compatte
Camere di essiccazione impilabili compatte
  • Armadi di stoccaggio in polistirene resistente agli urti per proteggere il contenuto dall'umidità
  • Lo sportello può essere riposto nello scomparto inferiore sotto l'armadio
  • Possibilità di impilare fino a cinque unità per il massimo utilizzo dello spazio di stoccaggio a secco
Camera di essiccazione impilabile piccola
  • Trasparente per una facile visione del contenuto
  • Vaschetta di gel di silice essiccante pronto all'uso inclusa
  • Lo sportello si chiude in maniera sicura con due chiusure a rullo
  • Volume interno: 0.14 piedi cubi
  • Dimensioni (L x P x A): 8.25 x 8.88 x 6.75 in (21 x 22 x 17 cm)
Camera di essiccazione impilabile media
  • Il vetro fumé aiuta a proteggere i contenuti sensibili alla luce
  • Due ripiani perforati regolabili a 4 altezze
  • Con un vassoio essiccante piccolo
  • Lo sportello si chiude in maniera sicura con la chiusura a rullo
  • Volume interno: 0.35 piedi cubi
  • Dimensioni (L x P x A): 10 x 10 x 10 in (25 x 25 x 25 cm)
Specifica
Colore Trasparente
Stile dell'armadietto Vertical (Stacking)
Materiale Polistirene
Product Type Desiccator
Door Style Con guarnizione che si tira verso il basso
Da utilizzare con (applicazione) Per proteggere il contenuto dall'umidità, per l'utilizzo con cartucce o contenitori di essiccante Scienceware™
Capacità 6 contenitori
Include Vasetto di gel di silice essiccante pronto all'uso, due chiusure a rullo
Volume (sistema imperiale) 0.14 piedi cubi
Dimensioni (L x P) 8.8 x 8.2 in (22.3 x 20 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 8.8 in
Lunghezza (sistema metrico) 22.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.2 pollici
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.62 pollici
Altezza (sistema metrico) 17 cm