Learn More
Welch Ilmvac™ Kit manutenzione pompa a secco
Codice prodotto. 10328687 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10328687
Marca: Welch Ilmvac™ 402031
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Service and Maintenance Kits comprised of replacement seals and wearable parts for various models of diaphragm pumps.
  • Available for a range of diaphragm vacuum pump models
  • Provided individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
Include Diaphragm, Valves, and O-rings
Quantità 1 Ea.
Tipo Service Kit