Learn More
LABPLAS Dry Sani-Sponge
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Descrizione
- SANI-SPONGE
- Dry sponge
- Dimensions: 178 x 305 mm
- Holds: 1650 mL
Specifica
Specifica
| Product Type | Hygiene Sponge Sampling Kit |
| Sterilità | Sterile |