Learn More
Techne™ Dry Well Calibrator Insert Block
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Optimizes performance of dry well calibrators
- For use with Tecal 140/425 and UCAL 400+
Specifica
Specifica
| Descrizione | Blank |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tecal 140, Tecal 425, UCAL 400+ |
| Materiale | Aluminum |
| Tipo | Well Insert |
| Linea di prodotti | FINSALK |
| Profondità (sistema metrico) | 114 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 1.10 lb. |