Learn More
Nabertherm™ Drying Furnaces
Codice prodotto. p-7236215 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 L
420 L
450 L
800 L
Tipo di unità di controllo:
B510
C550
R7
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17378199
Marca: Nabertherm™ TR035LN
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With their maximum working temperature of up to 300°C and forced air circulation, the ovens achieve a very good temperature uniformity. They can be used for various applications such as e.g. drying, sterilizing or warm storing.
  • Working temperature range: + 20°C above room temperature up to 300°C
  • Ovens TR 30 - TR 420 designed as tabletop models
  • Ovens TR 450 - TR 1050 designed as floor standing models
  • Horizontal forced air circulation results in temperature uniformity according to DIN 17052-1 better than +/− 5°C in the empty oven (with closed exhaust air flap)
  • Stainless steel furnace housing, material no. 1.4016 (DIN)
  • Stainless steel chamber, alloy 304 (AISI)/(DIN material no. 1.4301), rust-resistant and easy to clean
  • Charging in multiple layers possible using removable grids
  • Infinitely adjustable exhaust at the rear wall with operation from the front
Specifica
Tipo di unità di controllo B510
Capacità (sistema metrico) 30 L
Temperatura (sistema metrico) 300°C
Tipo Drying Furnace
Dimensioni interne (L x P x A) 300 x 360 x 300 mm
Dimensioni (L x P x A) 570 x 610 x 665 mm
Tensione 230 V
Wattage 2600 W