Learn More
Nabertherm™ Drying oven
Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 L
120 L
240 L
450 L
1050 L
Tipo di unità di controllo:
B410
R7
Dimensioni (L x P x A):
700 x 610 x 710 mm
900 x 610 x 860 mm
1000 x 780 x 970 mm
1000 x 780 x 1470 mm
1470 x 940 x 1920 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tmax: 300°C
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | B410 |
| Capacità (sistema metrico) | 60 L |
| Temperatura (sistema metrico) | 300°C |
| Carico ripiano max | 4 |
| N. di ripiani | 1 |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 450 x 390 x 350 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 700 x 610 x 710 mm |