Learn More
Nabertherm™ Drying Oven
With their maximum working temperature of up to 300°C and air circulation, the ovens achieve a perfect temperature uniformity which is much better than in ovens of most competitors.
3370.00€ - 12650.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17308209
|
Nabertherm™
TR-065LN |
60 L | B510 |
3370.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17338209
|
Nabertherm™
TR-125LN |
120 L | B510 |
4090.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17368209
|
Nabertherm™
TR-245LN |
240 L | B510 |
6490.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17388209
|
Nabertherm™
TR-245RN |
240 L | R7 |
6170.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17328219
|
Nabertherm™
TR-455LN |
450 L | B510 |
9460.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17348219
|
Nabertherm™
TR-455RN |
450 L | R7 |
9140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17388219
|
Nabertherm™
TR-905LN |
1050 L | B510 |
12650.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Max Temperature: 300°C
Specifica
Up to 300°C | |
Drying Oven |