Learn More
BINDER™ Forno da essiccazione Classic.Line, serie ED
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8008964 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
23 l
400 L
Uniformità:
2.5 °C
3°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15662086
Marca: BINDER™ 90100190
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The strengths of a BINDER ED series drying chamber include routine drying and sterilization tasks up to +300 °C. Thanks to the natural convection, all thermal processes which use this drying chamber are highly efficient. The ED series ensures fast, uniform drying.
  • Condizioni di essiccazione uniformi grazie alla tecnologia APT.line™
  • Identiche condizioni di test in tutto l'interno della camera indipendentemente dalla dimensione e dalla quantità del campione
  • Eccezionale isolamento termico che consente di risparmiare sui costi di esercizio
  • Intervallo di temperatura: da temperatura ambiente più 5 °C a 300 °C
  • Tecnologia a camera preriscaldata APT.line™
  • Convezione naturale
  • Deflettore dell'aria di scarico regolabile
  • Controller con funzioni timer
  • 2 rack cromati
  • Dispositivo di sicurezza indipendente dalla regolazione della temperatura di classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
Specifica
Certificazione/Conformità Standard ASTM
Descrizione ED023-230V, standard, Serie ED Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione libera, 20 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 23 l
Temperatura (sistema metrico) Da 5 °C a 300 °C
Tipo Forno da essiccazione
Display LED
Modello ED023-230V
N. di ripiani 2 (Standard), 4 (Maximum)
Porte 10/30/50/100 mm
Specifiche di sicurezza Tecnologia del controller PID interamente digitale, facile da usare e intuitiva
Uniformità termica 150 °C
Temporizzatore Da 0 a 99 ore
Uniformità 2.5 °C
Dimensioni interne (L x P x A) 222 x 300 x 330 mm
Dimensioni (L x P x A) 440 x 615 x 495 mm
Lunghezza (sistema metrico) 435 mm
Larghezza (sistema metrico) 520 mm
Altezza (sistema metrico) 495 mm
Peso (sistema metrico) 27 kg
Tensione 230 V
Wattage 0,8 kW
Amperaggio 10 A
Frequenza 50/60 Hz