Learn More
Lenz Laborglasintrumente Drying Tubes
Codice prodotto. 10111621
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10111621
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05339018
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Drying tubes
  • U-shaped Drying tubes
  • U-shaped
  • Side tubes with olives
  • Outer diameter 6 mm
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Include Olives
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Forma U-shaped
Materiale Borosilicate Glass (3.3)