Learn More
Lenz Laborglasintrumente Drying Tubes, Bent, (Calcium Chloride Tubes)
Codice prodotto. p-7222611
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10356261
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05333013
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Drying tubes acc. to DIN 12610, bent
  • With ball and hose connection
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)