Learn More
Lenz Laborglasintrumente Drying Tubes, U-Shaped, with NS Stopcocks
Codice prodotto. p-7222612
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10325691
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05342015
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Drying tubes acc. to DIN 12616
  • With removable NS stopcocks
  • Side tubes plain (outer dia.: 6 mm)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)