Learn More
IKA™ DS 1 Tube Attachment
Codice prodotto. 14841451 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 14841451
Marca: IKA™ 0004524000
Solo null disponibili
Specifica
Capacità 1.5 mL
Capacità provette 1.5 mL
Product Type DS 1 Tube Attachment
Diametro (sistema metrico) 10 mm