Learn More
IKA™ DS 3 Tube Attachment
Codice prodotto. 14861451 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 14861451
Marca: IKA™ 0004524200
Solo null disponibili
Specifica
Capacità 15 mL
Capacità provette 15 mL
Product Type DS 3 Tube Attachment
Diametro (sistema metrico) 16 mm