Learn More
IKA™ DS 5 Tube Attachment
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Capacità:
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità | 50 mL |
| Capacità provette | 50 mL |
| Product Type | DS 5 Tube Attachment |
| Diametro (sistema metrico) | 28 mm |