missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
dsDNA Antibody (rDSD/4565), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08466AF488
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
dsDNA Monoclonal antibody specifically detects dsDNA in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| dsDNA | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rDSD/4565 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Double stranded DNA | |
| Nuclei of Burkitt's cells | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto