Learn More
dsDNA Antibody (rDSD/8266), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-24019PE
Codice prodotto. 18683904
  • 815.00€ / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
dsDNA Monoclonal antibody specifically detects dsDNA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
dsDNA
Monoclonal
PE
Double stranded DNA
Nuclei of Burkitt's cells
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG2b κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
rDSD/8266
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Human
Purified