Learn More
Fisherbrand™ Timer per conto alla rovescia con display doppio/ampio
Codice prodotto. 11745759 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di tempo:
12/24 ore
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11745759
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Display di facile lettura da qualsiasi angolazione con cifre grandi e due opzioni di inclinazione. Il timer per conteggio decrementale con display gigante doppio Fisherbrand™ consente la programmazione simultanea di due diverse attività che vanno da 24 ore a 1 secondo.
  • Funzioni: conteggio incrementale/decrementale, time in/out, memoria, allarme, formato 12/24 ore,
  • cronometro
  • Ampio display regolabile da 90° a 180°
  • Una volta raggiunto lo zero, viene emesso un segnale di allarme distinto e viene visualizzato un conteggio del tempo trascorso dall'allarme
  • Capacità di temporizzazione: 23 ore, 59 minuti, 59 secondi
  • Risoluzione: 1 secondo
  • Precisione: 0.01%
  • Fornito con batteria, supporto, montaggio a parete, certificato Traceable™
Specifica
Product Type Timer per conto alla rovescia
Intervallo di tempo 12/24 ore
Alarms Allarmi distinti con conteggio progressivo del tempo trascorso
Accuracy 0,01%
Risoluzione 1 secondo
Display Digitale, LCD
Direzione Timer per conto alla rovescia
Include Batteria, supporto, supporto da parete e certificato Traceable™
Quantità 1 ciascuno