Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Doppio monitor per O2/CO2 (0-25% O2, 0-50.000ppm CO2) con alimentatore da 220V e sensore della durata di oltre 10 anni
Description
- Cella di O2 allo zirconio senza necessità di manutenzione e sensore di CO2 a lunga durata
- Nessuna calibrazione dell'ossigeno richiesta (sensore di CO2 autocalibrante)
- Display locale di concentrazione retroilluminato
- Avvisatore acustico integrato
- Indicatori visivi di allarme a LED integrati
- Livello di allarme 1 e 2 per O2 e CO2
- Nessuna deriva dovuta a cambiamenti ambientali o di temperatura
- Alimentatore a spina da muro fornito in dotazione - 24 V, 220 V
- Marchio CE
- Caratteristiche
- Il doppio monitor per O2/CO2 di PureAire Monitoring System fornisce un monitoraggio continuo dell'ossigeno e dell'anidride carbonica. Questo monitor è ideale per l'uso in spazi in cui basse concentrazioni di ossigeno possono nuocere alla salute, dai siti di stoccaggio di azoto gassoso alle aree di distribuzione di gas CO2 alimentare e altri ancora.
- Che cos'è un doppio monitor per O2/CO2?
- Un doppio monitor per O2/CO2 è un sistema autonomo ideale per il monitoraggio continuo di azoto o gas criogenici nei pressi di congelatori, spazi ristretti e altri luoghi laddove bassi livelli di ossigeno possono nuocere alla salute del personale.
- Perché scegliere PureAire?
- Come azienda leader nel settore del monitoraggio dell'ossigeno e del rilevamento di gas, a PureAire ci dedichiamo alla sicurezza dei nostri clienti e dei clienti che questi ultimi servono, producendo monitor durevoli, innovativi e affidabili.
- Per quali gas può essere utilizzato un doppio monitor per O2/CO2?
- I monitor per ossigeno di PureAire possono essere utilizzati per CO2, azoto, argon ed elio.
- L'installazione è facile. Il dispositivo è pronto per l'uso.
- Il monitor arriva pronto all'uso appena tolto dalla confezione. Basta fissare l'unità alla parete a 1-2 metri dalla fonte di gas, collegarla alla presa e accenderla. Il monitor inizierà a campionare i livelli di ossigeno dopo un periodo di avvio di 4 minuti. I livelli sono visualizzati chiaramente sullo schermo per un facile accesso e un'eccellente visibilità.
Certifications
CE Marked
Prestations de service
2 anni
Spécification
Spécification
| Certificazione/Conformità | CE |
| Profondità (sistema imperiale) | 3 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 76 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 3 x 6.5 x 3.15 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.15 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Intervallo di umidità | 0-95% RH |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -40°F to +134°F |
| Temperature Range (Metric) | -40 to +55°C |
| Tensione | 24V |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?