Learn More
MP Biomedicals Dual Plate Holder Assembly for FP-96
Codice prodotto. 15884185 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FastPrep-96
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15884185
Marca: MP Biomedicals 119696168
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with FastPrep-96
  • For use with FastPrep-96
  • Ambient type adapter
  • High sample throughput
  • 96-well plate tube compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Sample throughput: High
Da utilizzare con (apparecchiatura) FastPrep-96