Learn More
Fisherbrand™ Dual-Purpose Pipets
Codice prodotto. 12789246 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
Accuracy:
±0.006 mL
±0.02 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 12789246
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dual-purpose pipets
  • Borosilicate glass, permanent amber markings, Tuf-Temp™-treated to reduce chipping
  • Accuracy printed on each pipet
  • Capacity marked below mouthpiece
Order Info
Available as PersonaPet™ personalized pipets
Compliance
Calibrated To Deliver/Blow Out (upper graduation) and To Contain (lower graduation).
Specifikationer
Accuracy ±0.02 mL
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema imperiale) 0.16 oz.
Volume (sistema metrico) 5 mL
Tipo Dual Purpose Pipet
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.