Learn More
Fisherbrand™ Dual-Purpose Pipets
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
Accuracy:
±0.006 mL
±0.02 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.006 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema imperiale) | 0.03 oz. |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Tipo | Dual Purpose Pipet |