Learn More
Masterflex™ Dual-Syringe Infusion Pump
Codice prodotto. 12496350
Click to view available options
Portata:
0.001 μL/hr. to 147 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12496350
Marca: Masterflex™ 7490015
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Move precise volumes of liquids in a specified time period to provide accurate pulse free flow rates. Cole-Parmer™ Dual-Syringe Infusion Pumps can operate in either infusion or withdraw mode for a variety of applications including micro dialysis, drug/nutrition infusion and cell injection.
Ideal for handling very low flow rates, ranging from 0.001μL/hr to 147mL/min.
  • Precision pulse less flow with accuracy of ±0.5% between 0.001μL/hr and 147mL/min
  • Simple to use keypad allows easy setup and sequence operation of the pump
  • Choice of infusion only or infuse/withdraw models and for single, two syringe or 10 syringe pumps
  • Multi-syringe pumps can be controlled from a computer via the RS232 interface and feature 2 TTL inputs and 2 TTL outputs
Specifica
Tensione 230 V
Portata 0.001 μL/hr. to 147 mL/min.
Capacità (sistema metrico) Up to 140 mL
Linear Force (Metric) 40 lb./sq. in.
Riproducibilità ±
Tipo Syringe Pump
Peso (sistema metrico) 0.01 kg
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Applicazioni Ideal For Handling Very Low Flow Rates
Tipo di display LCD
Flow Rate Accuracy ±<1%
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (Metric) 140 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 230 mm