Learn More
Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000 Series Uniform Polymer Particles
Analyze wide size range materials through laser diffraction or other methods with uniform polymer particles that mimic real world particles.
282.00€ - 540.00€
Specifica
Additivo Contains trace amount of surfactants
Content And Storage Store at room temperature or keep refrigerated. Keep bottle tightly sealed to avoid contamination.
Colore White or Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Narrow Size Standard Deviation Applications
Materiale Polystyrene Divinylbenzene (PS-DVB)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11864962
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2005A
5 μm
485.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11874962
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2006A
6 μm
485.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11884962
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2007A
7 μm
485.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11894962
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2008A
8 μm
485.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10537544
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2009A
9.0 ± 0.4 µm
485.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
11548722
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2010A
10 μm
540.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11824972
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2011A
11 μm
485.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11834972
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2014A
14 μm
485.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11844972
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2015A
15 μm
485.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11854972
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2020A
20 μm
485.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11598722
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2025A
25 μm
282.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11874972
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2030A
30 μm
485.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11884972
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2040A
40 μm
485.00€
15mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Analyze wide size range materials through laser diffraction or other methods with Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000 Series Uniform Polymer Particles, NIST™ traceable polystyrene DVB particles with wider size distributions that mimic real world particles and work better on laser diffraction-type instruments. Particles meet the need for NIST traceable size standards that have slightly wider distributions than our monodisperse 3000/4000 series size standards. The wider distribution provides light scatter across a range of detectors, resulting in a more repeatable measurement.
Features:
  • Material is composed of polystyrene cross-linked with divinylbenzene, giving the particle good durability and chemical stability
  • Density of the polymer is 1.05g/cm3 and the index of refraction is 1.59 at 589nm (25°C)
  • Particles are packaged as an aqueous suspension in 15mL dropper-tipped vials
  • Excellent for use with any application that requires a NIST traceable size standard with a very narrow standard deviation
Specifica
Specifica
Contains trace amount of surfactants
White or Colorless
Polystyrene Divinylbenzene (PS-DVB)
Material Safety Data Sheet (MSDS), Certificate of Calibration and Traceability to NIST
15 mL
=24 months
Store at room temperature or keep refrigerated. Keep bottle tightly sealed to avoid contamination.
Narrow Size Standard Deviation Applications
Polymer Particles
1.05g/cm³
1.59 at 589nm (25°C)