Learn More
Corning™ Dulbecco's Phosphate Buffered Saline
Descrizione
- Provide cells with water and inorganic ions
- Maintains physiological pH and osmotic pressure
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DPBS |
| Concentrazione | 10X |
| Quantità | 6 x 500 mL |